주요 문서
SAB5702088
Sigma-Aldrich
Anti-HSD3B1 Antibody, clone 3F2Z7, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
HSD3B1, 3BETAHSD, HSD3B, HSDB3, HSDB3A, I, SDR11E1, 3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase/Delta 5-->4-isomerase type 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
3F2Z7, monoclonal
양식
liquid
분자량
42 kDa
종 반응성
rat, human, rat
농도
1.5 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
RGQFYYISDDTPHQSYDNLNYTLSKEFGLRLDSRWSFPLSLMYWIGFLLEIVSFLLRPIYTYRPPFNRHIVTLSNSVFTFSYKKAQRDLAYKPLYSWEEAK
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HSD3B1(3283)
일반 설명
The protein encoded by this gene is an enzyme that catalyzes the oxidative conversion of delta-5-3-beta-hydroxysteroid precursors into delta-4-ketosteroids, which leads to the production of all classes of steroid hormones. The encoded protein also catalyzes the interconversion of 3-beta-hydroxy- and 3-keto-5-alpha-androstane steroids.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 250-350 of human HSD3B1 (P14060).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IHC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)