material
colorless
클론
2C2V8, monoclonal
양식
liquid
분자량
50 kDa
종 반응성
human, rat
농도
0.50 mg/mL
기술
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
SLIVEGKREKKKVERLTMQVSSLQREPFTIAQGKGQKLCEIERIHFFLSKKKTDELRNLHKLLYNRPGTVSSLKKNVGQFSGFPFEKGSVQYKKKEEMLKKFRNAMLKSICEVLDLERSGVNSELVKRILNFLMHPKPSGKPLPKSKKTC
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... DEK(7913)
일반 설명
This gene encodes a protein with one SAP domain. This protein binds to cruciform and superhelical DNA and induces positive supercoils into closed circular DNA, and is also involved in splice site selection during mRNA processing. Chromosomal aberrations involving this region, increased expression of this gene, and the presence of antibodies against this protein are all associated with various diseases. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2008]
면역원
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 51-200 of human DEK (P35659).
애플리케이션
WB, IHC, IF/ICC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.