주요 문서
SAB5701914
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-HSL-S853 antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
monoclonal
양식
liquid
종 반응성
mouse, human, rat
농도
0.08 mg/mL
기술
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer853)
유전자 정보
human ... LIPE(3991)
일반 설명
The protein encoded by this gene has a long and a short form, generated by use of alternative translational start codons. The long form is expressed in steroidogenic tissues such as testis, where it converts cholesteryl esters to free cholesterol for steroid hormone production. The short form is expressed in adipose tissue, among others, where it hydrolyzes stored triglycerides to free fatty acids. [provided by RefSeq, Jul 2008]
면역원
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S853 of human HSL (NP_005348.2 ,equivalent to S563 of rat HSL)
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)