주요 문서
SAB5701749
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Tau-S404 antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
liquid
종 반응성
mouse, human
농도
1.06 mg/mL
기술
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer404)
유전자 정보
human ... MAPT(4137)
일반 설명
This gene encodes the microtubule-associated protein tau (MAPT) whose transcript undergoes complex, regulated alternative splicing, giving rise to several mRNA species. MAPT transcripts are differentially expressed in the nervous system, depending on stage of neuronal maturation and neuron type. MAPT gene mutations have been associated with several neurodegenerative disorders such as Alzheimer′s disease, Pick′s disease, frontotemporal dementia, cortico-basal degeneration and progressive supranuclear palsy.
면역원
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S404 of human Tau
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)