종 반응성
mouse, human, rat
농도
0.69 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RNF2(6045)
일반 설명
Polycomb group (PcG) of proteins form the multiprotein complexes that are important for the transcription repression of various genes involved in development and cell proliferation. The protein encoded by this gene is one of the PcG proteins. It has been shown to interact with, and suppress the activity of, transcription factor CP2 (TFCP2/CP2). Studies of the mouse counterpart suggested the involvement of this gene in the specification of anterior-posterior axis, as well as in cell proliferation in early development. This protein was also found to interact with huntingtin interacting protein 2 (HIP2), an ubiquitin-conjugating enzyme, and possess ubiquitin ligase activity.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-336 of human RING1B/RING1B/RNF2 (NP_009143.1).
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.