Merck
모든 사진(7)
주요 문서
SAB5701487
Sigma-Aldrich
Anti-NONO/p54nrb antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
monoclonal
양식
liquid
종 반응성
human, rat, mouse
농도
0.33 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NONO(4841)
일반 설명
This gene encodes an RNA-binding protein which plays various roles in the nucleus, including transcriptional regulation and RNA splicing. A rearrangement between this gene and the transcription factor E3 gene has been observed in papillary renal cell carcinoma. Alternatively spliced transcript variants have been described. Pseudogenes exist on Chromosomes 2 and 16. [provided by RefSeq, Feb 2009]
면역원
A synthesized peptide derived from human NONO/p54nrb
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)