주요 문서
SAB5701441
Sigma-Aldrich
Anti-PAK3 antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
monoclonal
양식
liquid
종 반응성
human, rat, mouse
농도
0.58 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PAK3(5063)
일반 설명
The protein encoded by this gene is a serine-threonine kinase and forms an activated complex with GTP-bound RAS-like (P21), CDC2 and RAC1. This protein may be necessary for dendritic development and for the rapid cytoskeletal reorganization in dendritic spines associated with synaptic plasticity. Defects in this gene are the cause of non-syndromic mental retardation X-linked type 30 (MRX30), also called X-linked mental retardation type 47 (MRX47). Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. [provided by RefSeq, Apr 2016]
면역원
A synthesized peptide derived from human PAK3
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)