주요 문서
SAB5701374
Sigma-Aldrich
Anti-CTIP2/BCL11B antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
monoclonal
양식
liquid
종 반응성
mouse, human, rat
농도
0.47 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... BCL11B(64919)
일반 설명
This gene encodes a C2H2-type zinc finger protein and is closely related to BCL11A, a gene whose translocation may be associated with B-cell malignancies. Although the specific function of this gene has not been determined, the encoded protein is known to be a transcriptional repressor, and is regulated by the NURD nucleosome remodeling and histone deacetylase complex. Four alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Aug 2013]
면역원
A synthesized peptide derived from human CTIP2/BCL11B
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)