주요 문서
SAB5701152
Sigma-Aldrich
Anti-CD18 antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
monoclonal
양식
liquid
종 반응성
rat, mouse, human
농도
1.2 mg/mL
기술
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ITGB2(3689)
일반 설명
This gene encodes an integrin beta chain, which combines with multiple different alpha chains to form different integrin heterodimers. Integrins are integral cell-surface proteins that participate in cell adhesion as well as cell-surface mediated signalling. The encoded protein plays an important role in immune response and defects in this gene cause leukocyte adhesion deficiency. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Dec 2014]
면역원
A synthesized peptide derived from human CD18
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)