종 반응성
mouse, human, rat
농도
2.83 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SHMT2(6472)
일반 설명
This gene encodes the mitochondrial form of a pyridoxal phosphate-dependent enzyme that catalyzes the reversible reaction of serine and tetrahydrofolate to glycine and 5,10-methylene tetrahydrofolate. The encoded product is primarily responsible for glycine synthesis. The activity of the encoded protein has been suggested to be the primary source of intracellular glycine. The gene which encodes the cytosolic form of this enzyme is located on chromosome 17. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 265-504 of human SHMT2 (NP_005403.2).
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.