Merck
모든 사진(5)
주요 문서
SAB5700864
Sigma-Aldrich
Anti-STIP1 antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
monoclonal
양식
liquid
종 반응성
rat, mouse, human
농도
0.35 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... STIP1(10963)
일반 설명
STIP1 is an adaptor protein that coordinates the functions of HSP70 (see HSPA1A; MIM 140550) and HSP90 (see HSP90AA1; MIM 140571) in protein folding. It is thought to assist in the transfer of proteins from HSP70 to HSP90 by binding both HSP90 and substrate-bound HSP70. STIP1 also stimulates the ATPase activity of HSP70 and inhibits the ATPase activity of HSP90, suggesting that it regulates both the conformations and ATPase cycles of these chaperones (Song and Masison, 2005 [PubMed 16100115]).[supplied by OMIM, Jul 2009]
면역원
A synthesized peptide derived from human STIP1
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)