주요 문서
SAB5700861
Sigma-Aldrich
Anti-SLC2A2 antibody produced in rabbit
동의어(들):
GLUT2, SLC2A2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
44
57
종 반응성
human, rat, mouse
농도
1.58 mg/ml
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SLC2A2(6514)
일반 설명
This gene encodes an integral plasma membrane glycoprotein of the liver, islet beta cells, intestine, and kidney epithelium. The encoded protein mediates facilitated bidirectional glucose transport. Because of its low affinity for glucose, it has been suggested as a glucose sensor. Mutations in this gene are associated with susceptibility to diseases, including Fanconi-Bickel syndrome and noninsulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM). Alternative splicing results in multiple transcript variants of this gene.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human SLC2A2 (NP_000331.1).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)