분자량
53
종 반응성
mouse, rat
농도
3.54 mg/ml
기술
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GLP1R(2740)
일반 설명
This gene encodes a 7-transmembrane protein that functions as a receptor for glucagon-like peptide 1 (GLP-1) hormone, which stimulates glucose-induced insulin secretion. This receptor, which functions at the cell surface, becomes internalized in response to GLP-1 and GLP-1 analogs, and it plays an important role in the signaling cascades leading to insulin secretion. It also displays neuroprotective effects in animal models. Polymorphisms in this gene are associated with diabetes. The protein is an important drug target for the treatment of type 2 diabetes and stroke. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 22-116 of human GLP1R (NP_002053.3).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.