분자량
31
32
37
종 반응성
human, mouse
농도
2.96 mg/ml
기술
western blot: 1:500-1:1000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PABPN1(8106)
일반 설명
This gene encodes an abundant nuclear protein that binds with high affinity to nascent poly(A) tails. The protein is required for progressive and efficient polymerization of poly(A) tails at the 3′ ends of eukaryotic transcripts and controls the size of the poly(A) tail to about 250 nt. At steady-state, this protein is localized in the nucleus whereas a different poly(A) binding protein is localized in the cytoplasm. This gene contains a GCG trinucleotide repeat at the 5′ end of the coding region, and expansion of this repeat from the normal 6 copies to 8-13 copies leads to autosomal dominant oculopharyngeal muscular dystrophy (OPMD) disease. Related pseudogenes have been identified on chromosomes 19 and X. Read-through transcription also exists between this gene and the neighboring upstream BCL2-like 2 (BCL2L2) gene.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human PABPN1 (NP_004634.1).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.