분자량
31
43
종 반응성
human, mouse, rat
농도
0.47 mg/ml
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TSG101(7251)
일반 설명
The protein encoded by this gene belongs to a group of apparently inactive homologs of ubiquitin-conjugating enzymes. The gene product contains a coiled-coil domain that interacts with stathmin, a cytosolic phosphoprotein implicated in tumorigenesis. The protein may play a role in cell growth and differentiation and act as a negative growth regulator. In vitro steady-state expression of this tumor susceptibility gene appears to be important for maintenance of genomic stability and cell cycle regulation. Mutations and alternative splicing in this gene occur in high frequency in breast cancer and suggest that defects occur during breast cancer tumorigenesis and/or progression.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300 to the C-terminus of human TSG101 (NP_006283.1).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.