분자량
12
종 반응성
mouse, human, rat
농도
0.87 mg/ml
기술
immunofluorescence: 1:10-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MIF(4282)
일반 설명
This gene encodes a lymphokine involved in cell-mediated immunity, immunoregulation, and inflammation. It plays a role in the regulation of macrophage function in host defense through the suppression of anti-inflammatory effects of glucocorticoids. This lymphokine and the JAB1 protein form a complex in the cytosol near the peripheral plasma membrane, which may indicate an additional role in integrin signaling pathways.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-115 of human MIF (NP_002406.1).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.