주요 문서
SAB5700700
Sigma-Aldrich
Anti-TRIF/TICAM1 antibody produced in rabbit
동의어(들):
IIAE6, MyD88-3, PRVTIRB, TICAM-1, TICAM1, TRIF, TRIF/TICAM1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
76
종 반응성
human, rat, mouse
농도
3.05 mg/ml
기술
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TICAM1(148022)
일반 설명
This gene encodes an adaptor protein containing a Toll/interleukin-1 receptor (TIR) homology domain, which is an intracellular signaling domain that mediates protein-protein interactions between the Toll-like receptors (TLRs) and signal-transduction components. This protein is involved in native immunity against invading pathogens. It specifically interacts with toll-like receptor 3, but not with other TLRs, and this association mediates dsRNA induction of interferon-beta through activation of nuclear factor kappa-B, during an antiviral immune response.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-200 of human TRIF / TICAM1 (NP_891549.1).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)