주요 문서
SAB5700695
Sigma-Aldrich
Anti-LDHA antibody produced in rabbit
동의어(들):
GSD11, HEL-S-133P, LDHA, LDHM, PIG19
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
26
30
36
39
종 반응성
human, mouse, rat
농도
0.63 mg/ml
기술
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... LDHA(3939)
일반 설명
The protein encoded by this gene catalyzes the conversion of L-lactate and NAD to pyruvate and NADH in the final step of anaerobic glycolysis. The protein is found predominantly in muscle tissue and belongs to the lactate dehydrogenase family. Mutations in this gene have been linked to exertional myoglobinuria. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. The human genome contains several non-transcribed pseudogenes of this gene.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-332 of human LDHA (NP_005557.1).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)