분자량
21
종 반응성
mouse, human
농도
3.06 mg/ml
기술
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MGMT(4255)
일반 설명
Alkylating agents are potent carcinogens that can result in cell death, mutation and cancer. The protein encoded by this gene is a DNA repair protein that is involved in cellular defense against mutagenesis and toxicity from alkylating agents. The protein catalyzes transfer of methyl groups from O(6)-alkylguanine and other methylated moieties of the DNA to its own molecule, which repairs the toxic lesions. Methylation of the genes promoter has been associated with several cancer types, including colorectal cancer, lung cancer, lymphoma and glioblastoma.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-207 of human MGMT (XP_005252739.1).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.