주요 문서
SAB5700563
Sigma-Aldrich
Anti-Pan Phospho-Tyrosine antibody produced in mouse
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
클론
monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
mouse, human, rat
농도
0.44mg/ml
기술
western blot: 1:500-1:2000
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pan pSer/pThr)
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing phosphorylated Y.
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)