주요 문서
SAB5700397
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-P90RSK-T359/S363 antibody produced in rabbit
동의어(들):
HU-1, MAPKAPK1A, RPS6KA1, RSK, RSK1, p90Rsk
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
72
81
82
83
종 반응성
human
농도
1.53 mg/ml
기술
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pThr359/pSer363)
유전자 정보
human ... RPS6KA1(6195)
일반 설명
This gene encodes a member of the RSK (ribosomal S6 kinase) family of serine/threonine kinases. This kinase contains 2 nonidentical kinase catalytic domains and phosphorylates various substrates, including members of the mitogen-activated kinase (MAPK) signalling pathway. The activity of this protein has been implicated in controlling cell growth and differentiation. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.
면역원
A synthetic phosphorylated peptide around T359 & S363 of human P90RSK (NP_002944.2).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)