주요 문서
SAB5700265
Sigma-Aldrich
Anti-OXCT1 antibody produced in rabbit
동의어(들):
OXCT, OXCT1, SCOT
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
13
56
종 반응성
human, rat, mouse
농도
3.7 mg/ml
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... OXCT1(5019)
일반 설명
This gene encodes a member of the 3-oxoacid CoA-transferase gene family. The encoded protein is a homodimeric mitochondrial matrix enzyme that plays a central role in extrahepatic ketone body catabolism by catalyzing the reversible transfer of coenzyme A from succinyl-CoA to acetoacetate. Mutations in this gene are associated with succinyl CoA:3-oxoacid CoA transferase deficiency.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 261-520 of human OXCT1 (NP_000427.1).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)