주요 문서
SAB5700249
Sigma-Aldrich
Anti-SGTA antibody produced in rabbit
동의어(들):
SGT, SGTA, alphaSGT, hSGT
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
34
종 반응성
human
농도
2.25 mg/ml
기술
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SGTA(6449)
일반 설명
This gene encodes a protein which is capable of interacting with the major nonstructural protein of parvovirus H-1 and 70-kDa heat shock cognate protein; however, its function is not known. Since this transcript is expressed ubiquitously in various tissues, this protein may serve a housekeeping function.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-120 of human SGTA (NP_003012.1).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)