분자량
54
종 반응성
mouse, rat, human
농도
2.1 mg/ml
기술
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FSCN1(6624)
일반 설명
This gene encodes a member of the fascin family of actin-binding proteins. Fascin proteins organize F-actin into parallel bundles, and are required for the formation of actin-based cellular protrusions. The encoded protein plays a critical role in cell migration, motility, adhesion and cellular interactions. Expression of this gene is known to be regulated by several microRNAs, and overexpression of this gene may play a role in the metastasis of multiple types of cancer by increasing cell motility. Expression of this gene is also a marker for Reed-Sternberg cells in Hodgkin′s lymphoma. A pseudogene of this gene is located on the long arm of chromosome 15.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 394-493 of human FSCN1 (NP_003079.1).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.