분자량
41
종 반응성
rat, mouse, human
농도
0.97 mg/ml
기술
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SCD(6319)
일반 설명
This gene encodes an enzyme involved in fatty acid biosynthesis, primarily the synthesis of oleic acid. The protein belongs to the fatty acid desaturase family and is an integral membrane protein located in the endoplasmic reticulum. Transcripts of approximately 3.9 and 5.2 kb, differing only by alternative polyadenlyation signals, have been detected. A gene encoding a similar enzyme is located on chromosome 4 and a pseudogene of this gene is located on chromosome 17.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200 to the C-terminus of human SCD (NP_005054.3).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,23.5% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.