주요 문서
SAB5700119
Sigma-Aldrich
Anti-SEC61B antibody produced in rabbit
동의어(들):
SEC61B
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
9
종 반응성
human, mouse, rat
농도
1.03 mg/ml
기술
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SEC61B(10952)
일반 설명
The Sec61 complex is the central component of the protein translocation apparatus of the endoplasmic reticulum (ER) membrane. Oligomers of the Sec61 complex form a transmembrane channel where proteins are translocated across and integrated into the ER membrane. This complex consists of three membrane proteins- alpha, beta, and gamma. This gene encodes the beta-subunit protein. The Sec61 subunits are also observed in the post-ER compartment, suggesting that these proteins can escape the ER and recycle back. There is evidence for multiple polyadenylated sites for this transcript.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-96 of human SEC61B (NP_006799.1).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)