분자량
82
종 반응성
human, mouse, rat
농도
2.99 mg/ml
기술
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MAPK6(5597)
일반 설명
The protein encoded by this gene is a member of the Ser/Thr protein kinase family, and is most closely related to mitogen-activated protein kinases (MAP kinases). MAP kinases also known as extracellular signal-regulated kinases (ERKs), are activated through protein phosphorylation cascades and act as integration points for multiple biochemical signals. This kinase is localized in the nucleus, and has been reported to be activated in fibroblasts upon treatment with serum or phorbol esters.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 372-721 of human MAPK6 (NP_002739.1).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.