분자량
51
52
종 반응성
human, rat, mouse
농도
0.94 mg/ml
기술
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:1000-1:3000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NDUFS2(4720)
일반 설명
The protein encoded by this gene is a core subunit of the mitochondrial membrane respiratory chain NADH dehydrogenase (complex I). Mammalian mitochondrial complex I is composed of at least 43 different subunits, 7 of which are encoded by the mitochondrial genome, and the rest are the products of nuclear genes. The iron-sulfur protein fraction of complex I is made up of 7 subunits, including this gene product. Complex I catalyzes the NADH oxidation with concomitant ubiquinone reduction and proton ejection out of the mitochondria. Mutations in this gene are associated with mitochondrial complex I deficiency. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 204-463 of human NDUFS2 (NP_004541.1).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.