분자량
12
13
17
37
69
종 반응성
mouse, human, rat
농도
2.95 mg/ml
기술
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RBM14(10432)
일반 설명
This gene encodes a ribonucleoprotein that functions as a general nuclear coactivator, and an RNA splicing modulator. This protein contains two RNA recognition motifs (RRM) at the N-terminus, and multiple hexapeptide repeat domain at the C-terminus that interacts with thyroid hormone receptor-binding protein (TRBP), and is required for transcription activation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms (with opposing effects on transcription) have been described for this gene.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-99 of human RBM14 (NP_006319.1).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.