주요 문서
SAB56000302
Sigma-Aldrich
Anti-CD13 Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM403, affinity purified immunoglobulin
동의어(들):
Aminopeptidase N, Myeloid plasma membrane glycoprotein CD13
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
RM403, monoclonal
recombinant monoclonal
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: 1:100- 1:200
western blot: 1:1000-1:2000
동형
IgG
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ANPEP(290)
특이성
This antibody reacts to human CD13.
면역원
A peptide corresponding to C-terminus of human CD13
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)