주요 문서
SAB56000299
Sigma-Aldrich
Anti-CD38 Rabbit Monoclonal Antibody
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
타겟 번역 후 변형
unmodified
Quality Level
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)