항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
9C11, monoclonal
종 반응성
human
기술
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
동형
IgG1
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
면역원
Purified recombinant fragment of Influenza A virus nucleoprotein expressed in E.coli strain BL21(DE3)
Mouse monoclonal antibody raised against Influenza A virus Nucleoprotein
Mouse monoclonal antibody raised against Influenza A virus Nucleoprotein
물리적 형태
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.