주요 문서
SAB5202686
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Sulfotyrosine-R-Phycoerythrin antibody produced in mouse
clone 7C5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.45
생물학적 소스
mouse
결합
phycoerythrin (R-PE) conjugate
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
7C5, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
농도
1.0 mg/mL
기술
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
동형
IgG1
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
sulfation (Tyr)
면역원
Synthetic Sulfotyrosine conjugated to Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
물리적 형태
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)