주요 문서
SAB5200451
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Ankyrin G - Hrp antibody produced in mouse
clone S106-20, purified immunoglobulin
동의어(들):
Anti- FLJ45464, Anti-ANK-3, Anti-CHANK3, Anti-OTTHUMP00000217458
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
peroxidase conjugate
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
S106-20, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen predicted mol wt 200 kDa
종 반응성
rat, mouse, human
농도
1 mg/mL
기술
western blot: suitable
동형
IgG1
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ANK3(288)
특이성
Detects over 200kDa.
면역원
Fusion protein 1000 C-terminal amino acids of human Ankyrin G encompassing all of Ankyrin G with the exception of Ankyrin repeats
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)