클론
MOPC-173, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
(This mouse IgG2a monoclonal antibody reacts with an unknown epitope. It does not react with a variety of resting, activated, live, and fixed mouse, rat and human tissues.)
농도
1 mg/ml
기술
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG2aκ
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
특이성
This mouse IgG2a monoclonal antibody (clone MOPC-173) reacts with an unknown epitope. It does not react with a variety of resting, activated, live, and fixed mouse, rat and human tissues.
면역원
The transplantable plasmacytoma MOPC-173 was induced by intraperitoneal injection of mineral oils into BALB/c mice.
물리적 형태
Phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, 15 mM sodium azide
제조 메모
Purified by protein-A affinity chromatography.
저장 및 안정성
Store at 2-8°C. Do not freeze.
기타 정보
The antibody solution should be gently mixed before use.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.