결합
APC-Cy7 conjugate
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
L243, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
( Non-human primates), ( Human), dog
기술
flow cytometry: suitable
동형
IgG2aκ
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
일반 설명
HLA-DR, a member of MHC class II glycoproteins, that bind intracellularly processed peptides and present them to the Th cells, is composed of 36 kDa alpha chain and 27 kDa beta chain, both anchored in the plasma membrane. Together with other MHC II molecules HLA-DR plays a central role in the immune system.
특이성
The mouse monoclonal antibody L243 recognizes specifically an extracellular epitope on HLA-DR molecules, both peptide-loaded and empty.
면역원
Human B lymphocytes
물리적 형태
Stabilizing phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, 15 mM sodium azide
제조 메모
Purified antibody is conjugated with activated tandem dye of allophycocyanin-cyanine 7 (APC-Cy7) under optimum conditions and unconjugated antibody and free fluorochrome are removed by size-exclusion chromatography.
저장 및 안정성
Store at 2-8°C. Protect from prolonged exposure to light. Do not freeze.
기타 정보
The antibody solution should be gently mixed before use.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.