클론
24F.10C12, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
농도
1 mg/mL
기술
flow cytometry: 2 μg/mL
수납 번호(accession number)
BC074766.2
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PDCD1LG2(80380)
관련 카테고리
일반 설명
The mouse monoclonal antibody 24F.10C12 recognizes CD273 / PD-L2 (also known as B7-DC), a 25 kDa type I transmembrane protein expressed by dendritic cells, activated monocytes and T cells, heart, first trimester placenta, lung and liver, as well as in Hodgkin´s lymphoma cells and primary mediastinal B cell lymphoma (PMBL).
면역원
human CD273
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.