주요 문서
SAB4301680
Sigma-Aldrich
Anti-VPS54
affinity isolated antibody
동의어(들):
HCC8, SLP-8p, VPS54L, WR, hVps54L
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous glycerol solution
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: 1:20-1:100
수납 번호(accession number)
BC030275
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... VPS54(51542)
면역원
Fusion protein of human VPS54
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)