주요 문서
SAB4300710
Sigma-Aldrich
Anti-DLK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-FA1, Anti-PREF1, Anti-Pref-1, Anti-ZOG, Anti-pG2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
~51 kDa
종 반응성
human
농도
1 mg/mL
기술
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgG
면역원 서열
(S-K-E-A-G)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... DLK1(8788)
일반 설명
The antibody detects endogenous level of total Integrin β1 (CD29) protein.
면역원
Peptide sequence around aa. 375-379 (S-K-E-A-G), according to the protein NP_003827.3
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
표적 설명
May have a role in neuroendocrine differentiation.
물리적 형태
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)