SAB4300475
Anti-EIF4EBP1 (Ab-45) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-4E-BP1 antibody produced in rabbit, Anti-4EBP1 antibody produced in rabbit, Anti-BP-1 antibody produced in rabbit, Anti-MGC4316 antibody produced in rabbit, Anti-eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 1 antibody produced in rabbit
About This Item
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
~18 kDa
종 반응성
rat, mouse, human
농도
1 mg/mL
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgG
면역원 서열
(S-T-T-P-G)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... EIF4EBP1(1978)
일반 설명
면역원
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
표적 설명
물리적 형태
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.