주요 문서
SAB4300407
Sigma-Aldrich
Anti-RPS6KA1 (Ab-348) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-HU-1 antibody produced in rabbit, Anti-MAPKAPK1A antibody produced in rabbit, Anti-RSK antibody produced in rabbit, Anti-RSK1 antibody produced in rabbit, Anti-ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 1 antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
~90 kDa
종 반응성
rat, mouse, human
농도
1 mg/mL
기술
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgG
면역원 서열
(S-R-T-P-R)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RPS6KA1(6195)
면역원
Peptide sequence around aa. 346-350 (S-R-T-P-R), according to the protein RPS6KA1.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
표적 설명
Serine/threonine kinase that may play a role in mediating the growth-factor and stress induced activation of the transcription factor CREB.
물리적 형태
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)