SAB4300158
Anti-phospho-HSP90AB1 (pSer254) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-D6S182 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ26984 antibody produced in rabbit, Anti-HSP90-BETA antibody produced in rabbit, Anti-HSP90B antibody produced in rabbit, Anti-heat shock protein 90kDa alpha (cytosolic), class B member 1 antibody produced in rabbit
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
~92 kDa
종 반응성
mouse, human
농도
1 mg/mL
기술
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgG
면역원 서열
(V-G-SP-D-E)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer254)
유전자 정보
human ... HSP90AB1(3326)
면역원
Peptide sequence around phosphorylation site of serine 254 (V-G-S(p)-D-E), according to the protein HSP90AB1.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
표적 설명
Molecular chaperone. Has ATPase activity.
물리적 형태
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.