SAB4200598
Monoclonal Anti-FTH1 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone FTH24, purified immunoglobulin
동의어(들):
Monoclonal Anti-FHC, Monoclonal Anti-FTH, Monoclonal Anti-FTH1, Monoclonal Anti-FTHL6, Monoclonal Anti-OK/SW-cl.84, Monoclonal Anti-PIG15, Monoclonal Anti-PLIF, Monoclonal Anti-cell proliferation-inducing gene 15 protein, Monoclonal Anti-ferritin H subunit, Monoclonal Anti-ferritin heavy chain, Monoclonal Anti-ferritin, heavy polypeptide 1, Monoclonal Anti-placenta immunoregulatory factor, Monoclonal Anti-proliferation-inducing protein 15
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
FTH24, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
농도
~1.0 mg/mL
기술
flow cytometry: 10-20 μg/test using HeLa cells
immunoblotting: 0.5-1.0 μg/mL using total cell extracts of HEK-293T cells overexpressing FTH1 (expected: ~26kDa).
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FTH1(2495)
관련 카테고리
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- flow cytometry
- immunofluorescence
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.