SAB4200365
Anti-PIWIL1 antibody, Mouse monoclonal
clone PIWIL1-2, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
Monoclonal Anti-PIWIL1 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-HIWI, Monoclonal Anti-MIWI, Monoclonal Anti-PIWI, Monoclonal Anti-piwi-like 1
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
PIWIL1-2, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~95 kDa
종 반응성
human, mouse
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded mouse testis and biotin / ExtrAvidin® Peroxidase staining system.
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole cell extracts of HEK-293T cells over-expressing PIWIL1.
동형
IgG2b
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PIWIL1(9271)
mouse ... Piwil1(57749)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Immunoprecipitation (1 paper)
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
- flow cytometry analysis29}
- immunoblotting
- immunohistochemistry
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.