SAB4200304
Anti-Atg7 antibody, Mouse monoclonal
clone ATG7-13, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
Anti-ATG12-activating enzyme E1 ATG7, Anti-Autophagy related 7 homolog (S. cerevisiae), APG7-like, APG7L, GSA7, APG7 autophagy 7-like, Anti-Autophagy-related protein 7, Anti-HAGP7, Anti-Ubiquitin activating enzyme E1-like protein, Anti-Ubiquitin-activating enzyme E1-like protein, Anti-Ubiquitin-like modifier-activating enzyme ATG7
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
ATG7-13, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~75 kDa
종 반응성
human, mouse, rat
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T or U87 cells
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ATG7(10533)
mouse ... Atg7(74244)
rat ... Atg7(312647)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- immunofluorescence
- immunohistochemistry (IHC)
- western blotting
- immunoprecipitation
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.