생물학적 소스
donkey
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
secondary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
농도
1.0 mg/mL
기술
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
특이성
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Human IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Donkey Serum, Human IgG and Human Serum. No reaction was observed against Bovine, Chicken, Goat, Guinea Pig, Hamster, Horse, Mouse, Rabbit, Rat and Sheep Serum Proteins. Specificity was confirmed by ELISA.
면역원
Human IgG whole molecule
물리적 특성
Antibody format: IgG
물리적 형태
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.