생물학적 소스
sheep
Quality Level
결합
biotin conjugate
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
secondary antibodies
클론
polyclonal
양식
lyophilized powder
종 반응성
rat
기술
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
관련 카테고리
특이성
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Rat IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Biotin, Anti-Sheep Serum, Rat IgG and Rat Serum.
면역원
Rat IgG whole molecule
물리적 특성
Antibody format: IgG
물리적 형태
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
재구성
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.