종 반응성
virus (Hantaan virus)
농도
1 mg/mL
기술
ELISA: suitable
동형
IgG
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
Hantaan virus ... HTNVsSgp1(2943078)
일반 설명
Hantaan virus (HNTV) is the prototype virus of the genus hantavirus of the family Bunyaviridae, an enveloped, negative-sense RNA virus that is the eiological agent of Korean hemorrhagic fever. Infection of cultured Vero E6 cells with HNTV induced expression of the heat shock protein HSP70. A substantial fraction of HSP70 was found to be associated with the HNTV nucleocapsid (NP). Vero E6 cells that overexpress HSP70 show significantly reduced levels of NP and an increased resistance to infection by HNTV.
면역원
Hantaan virus nucleocapsid antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the amino terminus of the Hantaan virus nucleocapsid.The immunogen is located within the first 50 amino acids of Hantaan Virus Nucleocapsid.
애플리케이션
Hantaan virus nucleocapsid antibody can detect 10ng Hantaan virus nucleocapsid peptide in ELISA at 1 μg/ml.
물리적 형태
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.