종 반응성
virus (Sin Nombre virus)
농도
1 mg/mL
기술
ELISA: suitable
동형
IgG
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
Sin Nombre virus ... SNVsSgp1(2943142)
일반 설명
Sin Nombre virus (SNV) is a rodent-borne hantavirus of the family Bunyaviridae, an enveloped, negative-sense RNA viruses with a tripartite genome that can cause hantavirus pulmonary syndrome (HPS). The hantavirus nucleocapsid protein plays several roles in viral replication and assembly, and is the major antigen in humoral responses in humans and mice. Within the bunyviridae family, the nucleocapsid protein also functions as an RNA chaperone facilitating the formation of the stable genomic RNA “panhandle” and is thought to aid in the replication of bunyavirus RNA.
면역원
Sin Nombre virus nucleocapsid antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the center of the Sin Nombre virus nucleocapsid.The immunogen is located within amino acids 170 - 220 of Sin Nombre Virus Nucleocapsid.
애플리케이션
Sin Nombre virus nucleocapsid antibody can detect 10ng Sin Nombre virus nucleocapsid peptide in ELISA at 1 μg/ml.
물리적 형태
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.