종 반응성
SARS virus
농도
1 mg/mL
기술
ELISA: suitable
동형
IgG
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
SARS virus ... S(1489668)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
SARS-CoV Spike Antibody: A novel coronavirus has been identified as the causative agent of SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Coronaviruses are a major cause of upper respiratory diseases in humans. The genomes of these viruses are positive-stranded RNA approximately 27-31kb in length. SARS infection can be mediated by the binding of the viral spike protein, a glycosylated 139 kDa protein and the major surface antigen of the virus, to the angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) on target cells. This binding can be blocked by a soluble form of ACE2.
면역원
Anti-SARS-CoV Spike antibody was raised against a peptide corresponding to 14 amino acids near the amino of SARS-CoV Spike glycoprotein. The immunogen is located within the first 50 amino acids of SARS-CoV Spike.
애플리케이션
SARS-CoV Spike antibody can be used for the detection of SARS-CoV Spike protein in ELISA. It will detect 5 ng of free peptide at 1 μg/mL.
물리적 형태
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.